Learn More
DWK Life Sciences™ Boîtes de congélation Wheaton™ KeepIT™
Code produit. 15322332 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rose
Rouge
Vert
Capacité:
100 (1,2 à 2 ml flacon cryogénique à filetage interne)
100 (flacon cryogénique à filetage interne de 1,2 à 2 ml)
Type:
Boîte pour congélateur KeepIT™-100
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15322332
Marque: DWK Life Sciences™ W651704B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Méthode idéale pour la création de lots et le stockage d’échantillons.
Six couleurs différentes correspondent aux couleurs des flacons cyrogéniques CryoELITE, créant ainsi des alternatives pour la création de lots et l’identification de groupes d’échantillons.
  • KeepIT-100 accueille jusqu’à 100 flacons à filetage interne, KeepIT-81 accueille 81 flacons à filetage externe et KeepIT-25 accueille jusqu’à 25 flacons cryogéniques à filetage interne ou externe, tailles de flacon : 1,2 à 2 ml
  • Des ouvertures dans le fond facilitent la lecture des inserts à code-barres matrice de données CryoELITE 2D et permettent l’évacuation de l’azote liquide
  • Fabriquées à partir d’une résine sans BPA incassable Eastman Tritan™
  • Le format compact standard est compatible avec les étagères de stockage d’azote liquide et les tiroirs du congélateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Matériau Résine Eastman Tritan™
Forme Carré
Type Boîte pour congélateur KeepIT™-100
À utiliser avec (application) Méthode idéale pour la création de lots et le stockage d’échantillons
Capacité 100 (1,2 à 2 ml flacon cryogénique à filetage interne)
Dimensions (L x l x H) 13 x 13 x 5,2 cm
Longueur (impériale) 5,1 in
Longueur (métrique) 13 cm
Largeur (impériale) 5,1 in
Largeur (métrique) 13 cm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5,2 cm