Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Wheaton™ Lab 45 avec bouchon fixé
Code produit. 12462531 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 12462531
Marque: DWK Life Sciences 219927
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons gradués avec bouchon fixé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8,45 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 mL
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Couleur Transparents
Diamètre (impériale) 2,75 in
Comprend Bague anti-goutte et bouchon à vis
Matériau Verre borosilicaté
Couleur de bouchon Blanc
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 144 mm
Hauteur (impériale) 5,66 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 45 mm
Diamètre (métrique) 70 mm
Type de bouchon Bouchon à vis