Learn More
DWK Life Sciences Flacons distributeurs en PEBD Wheaton™
Code produit. p-38920 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
Conditionnement:
144 pièces
72 pièces
Code produit. 12485502
Marque: DWK Life Sciences 211194
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellents pour les tampons doux et forts, bonne résistance chimique
  • En polyéthylène basse densité
  • Couleur translucide
  • Très flexibles, avec une résistance élevée aux impacts
  • Relevez le bec verseur pour distribuer le contenu et appuyez dessus pour fermer le flacon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2,03 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 mL
Capacité (impériale) 2,03 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 1,5 in
Matériau PEBD
Hauteur (métrique) 92 mm
Type de produit Flacon distributeur
Hauteur (impériale) 3,6 in
Taille du bouchon 20-410 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable