Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
7 mL
10 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Taille du bouchon:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
15-415 mm
20-410 mm
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Conditionnés en boîte de 100 et de 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes et bouchons compte-gouttes doivent être commandés séparément.
Spécification
Spécification
| Capacité | 10 ml, 0,34 oz. |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Capacité (impériale) | 0,34 oz. |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (impériale) | 1 in |
| Matériau | PEBD |
| Nb par paquet | 100/boîte |
| Quantité | 100/boîte |
| Closure Included | Non |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Afficher plus |