Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes en PEBD Wheaton™
Code produit. 10087702 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 mL
6 ml
7 ml
15 ml
30 mL
Couleur:
Blanc
Naturel
Quantité:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 10087702
Marque: DWK Life Sciences W242832
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon en LDPE naturel fabriqué selon des normes strictes de contrôle qualité afin de garantir le meilleur produit pour votre application.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Conditionnés en boîtes de 100, 1000 ou en vrac
Informations sur la commande
Les pointes compte-gouttes ou les bouchons peuvent être achetés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 6 ml, 0,2 oz.
Capacité (métrique) 6 ml
Capacité (impériale) 0,2 oz.
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 0,66 in
Matériau PEBD
Quantité 100/boîte
Closure Included Non
Hauteur (métrique) 42 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
Hauteur (impériale) 1,65 in
Taille du bouchon 13-425 mm
Diamètre (métrique) 18 mm
Autoclavable Non autoclavable