Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes allongée à distribution contrôlée en PEBD Wheaton™ et bouchons de pointes compte-gouttes en PP
Code produit. p-39052 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
6 ml
7 ml
15 ml
30 ml
60 ml
Couleur:
Blanc
Naturel
Conditionnement:
144 pièces
Code produit. 10410212
Marque: DWK Life Sciences 211630
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée distribue une goutte à la fois
Volume moyen des gouttes : 44 μl ± 6μl
  • Bouchons à vis en PP de qualité radiologique et pointes conditionnées séparément
  • Disponibles en pointes naturelles ou blanches, conditionnées séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,1 oz., 3 ml
Capacité (métrique) 3 ml
Capacité (impériale) 0,1 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 0,55 in
Comprend Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée
Matériau PEBD
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 49 mm
Hauteur (impériale) 1,93 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 8-425 mm
Diamètre (métrique) 14 mm
Autoclavable Non autoclavable