Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEHD anti-fuites Wheaton™ avec bouchons
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Finition de col:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
missing translation for 'unitSize'
24 pièces
48 pièces
72 pièces
Description
Avec fermeture à double joint et bouchon fixé
Parfaits pour le stockage et le conditionnement à court et long terme
.
- Col étroit
- Bec verseur antigoutte pour un versement propre
- Les bouchons fixés demeurent serrés pendant longtemps
- Boîte pratique
Specifications
Specifications
| Capacité | 0,5 oz., 15 ml |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Capacité (impériale) | 0,5 oz. |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (impériale) | 0,98 in |
| Matériau | HDPE |
| Finition de col | 20-410 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Hauteur (métrique) | 56 mm |
| Hauteur (impériale) | 2,2 in |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction