Learn More
DWK Life Sciences Inserts à volume limité Wheaton™ pour flacons E-Z™
Compatible avec de nombreux flacons et bouchons
28.15€ - 349.00€
Code produit | Marque | Matériau | Volume (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Volume (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12674793
|
DWK Life Sciences
225255 |
Verre borosilicaté | 0,1 ml | Avec ressort supérieur |
349.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12694793
|
DWK Life Sciences
225257 |
PP | 0,25 ml | Avec ressort inférieur |
39.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12604803
|
DWK Life Sciences
225258 |
Verre borosilicaté | 0,25 ml | À vis |
158.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12634803
|
DWK Life Sciences
225268 |
Verre borosilicaté | 0,3 mL | Avec ressort inférieur |
96.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10124032
|
DWK Life Sciences
225265 |
Verre | 0,25 ml | Avec ressort inférieur |
204.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12614803
|
DWK Life Sciences
225259 |
PP | 0,25 ml | À vis |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||