Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™
Code produit. 12447351 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Feuille de métal / liège
Polyéthylène
Quantité:
1000/boîte
500/boîte
500/carton
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 12447351
Marque: DWK Life Sciences 986722
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une alternative économique aux flacons à scintillation standards. Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont en plastique PEHD rigide, mais flexible.
Offre une alternative économique aux flacons à scintillation standards.Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont fabriqués en plastique PEHD rigide, mais flexible.
  • Avec bouchons en urée
  • Avec feuille de métal / doublure en liège
Informations sur la commande
D.E.x H :1,125 x 2,375 po (27 x 61 mm) avec bouchon.Dia. int. de col minimal, 0,5 po (12,3 mm).Conditionnés dans des plateaux utilitaires, chaque plateau compartimenté contenant 100 flacons.Conditionnés avec des bouchons fixés ou des bouchons conditionnés séparément.Les boîtes de 1 000 flacons sont conditionnées dans un seul sachet en plastique avec les bouchons dans un sachet séparé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Feuille de métal / liège
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,5 po
Diamètre (impériale) externe 1,06 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 12,7 mm
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau HDPE
Volume (métrique) 20 ml
Hauteur (impériale) 2,4 in
Nbre par carton 1000
Type d’emballage Plateau
Volume (impérial) 0,67 oz.
Matériau du bouchon Urée
Type de bouchon Bouchon à vis (emballé séparément)
Hauteur (métrique) 61 mm
Quantité 1000/boîte