Learn More
DWK Life Sciences Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée à faible densité Wheaton™ (13 mm)
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Matériau:
PEBD
Polyéthylène
Nbre par carton:
100/boîte
1000/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
- La pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée distribue une goutte à la fois
- Le volume moyen des gouttes est de 44 μl ±6 μl
- 100/boîte
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Matériau | PEBD |
| Nbre par carton | 100/boîte |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Drop Size | 41 μl |
| Type de produit | Embouts compte-gouttes |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon compte-gouttes en plastique |