Learn More
DWK Life Sciences Pointes compte-gouttes allongées à distribution contrôlée à faible densité Wheaton™ (15 mm)
Code produit. 10082643 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Naturel
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Matériau:
PEBD
Polyéthylène
Nbre par carton:
100/boîte
1000/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 10082643
Marque: DWK Life Sciences 242402
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée de 8 mm en PEBD (polyéthylène basse densité)
  • La pointe compte-gouttes allongée à distribution contrôlée distribue une goutte à la fois
  • Le volume moyen des gouttes est de 44 μl ±6 μl
  • 100/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Matériau PEBD
Nbre par carton 100/boîte
Certifications/Conformité ISO 9001
Drop Size 41 μl
Type de produit Embouts compte-gouttes
À utiliser avec (équipement) Flacon compte-gouttes en plastique