Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ LVI™ avec bouchon serti
Code produit. 12653385 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à sertir
Bouchon à vis
Couleur:
Ambré
transparent
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12653385
Marque: DWK Life Sciences 225328
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons en verre transparent ou ambré en une seule pièce de 0,3 ml éliminent les fuites et l’évaporation
Un insert conique de 300 μl est fusionné dans un flacon de 12 × 32 mm, assurant que l’échantillon est scellé par un bouchon et des septa.
  • Le flacon présente un volume résiduel pouvant être aussi faible que 4 μl, en fonction du solvant, du style d’aiguille et du réglage de profondeur de l’échantillonneur automatique
  • Compatible avec des échantillonneurs automatiques utilisant des flacons de 12 dia. ext. × 32 mm de haut
  • Un léger évasement en haut de l’insert fournit une plus grande zone cible d’aiguille
  • Les inserts et flacons transparents sont fabriqués à partir de verre borosilicaté ASTM™ de classe I
  • Les flacons ambrés sont fabriqués en verre borosilicaté ASTM de type I
  • Avec une pastille de marquage en céramique blanche pour faciliter l’identification des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 0,3 ml
Volume (impérial) 0,1 dr.
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 32 mm
Certifications/Conformité ASTM, type I, classe A
Type Flacon LVI™