Learn More
DWK Life Sciences Bouchon lyophilisé Wheaton™ : Bouchon de lyophilisation 2-Leg
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Very low adsorption of the preservatives present in aqueous parenteral solutions - Available in 2-Leg, 3-Leg and Igloo styles.
- Démontre un très faible taux d’adsorption de l’humidité
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 1,3cm |
| Diamètre (métrique) | 2cm |
| À utiliser avec (application) | Lyophilisation |
| Dureté | Duromètre 46 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Caoutchouc de bromobutyle |
| Type de produit | Bouchon de lyophilisation à 2 pattes |