Learn More
DWK Life Sciences Bouchon lyophilisé Wheaton™ : Bouchon de lyophilisation Igloo
Très faible adsorption des conservateurs présents dans des solutions parentérales aqueuses. Disponible en types 2 pieds, 3 pieds et Igloo.
Marque: DWK Life Sciences W224100-408
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Démontre un très faible taux d’adsorption de l’humidité
- Autoclavables
Spécification
Gris | |
1,3cm | |
2cm | |
Duromètre 46 |
Bouchon de lyophilisation Igloo | |
Lyophilisation | |
Caoutchouc de bromobutyle | |
Oui |