Learn More
DWK Life Sciences Flacon M-T File™ et accessoires Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Type de produit:
Carte d’indexation
Glacière
M-T Vial File
Partition
Quantité:
35/boîte
6/boîte
À utiliser avec (équipement):
Boîte à charnière W228790
Boîte à charnière W228792
Flacons 24 x 20 ml
Flacons 40 x 4 ml
Flacons 54 x 8 ml
Flacons 60 x 2 ml
Mallette à charnière 228778
Mallette à charnière 228780
Unit Size:
35 pièces
6 pièces
Description
Pour un stockage compact et organisé des échantillons
- Stocke les flacons dans un boîtier en polystyrène transparent
- Les inserts et les cloisons en mousse assurent la protection
- Avec carte d’indexation alphanumérique pour identification
- Cartes indexée et partitions également disponibles séparément
Specifications
Specifications
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| À utiliser avec (application) | Stockage et transport des flacons |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons 60 x 2 ml |
| Comprend | Boîtier à charnières en PS transparent, partitions, inserts en mousse et carte d’indexation alphanumérique |
| Nbre de positions | 60 |
| Type de produit | M-T Vial File |
| Quantité | 6/boîte |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction