Learn More
DWK Life Sciences Bouchons pour flacons de laboratoire / culture Wheaton™
Pour une utilisation avec les flacons de culture Wheaton
279.00€ - 388.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Nbre par carton | 200/boîte |
À utiliser avec (équipement) | Flacon de culture |
Code produit | Marque | Finition de col | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition de col | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11758879
|
DWK Life Sciences
240280 |
33-430 | Caoutchouc |
283.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12473871
|
DWK Life Sciences
240080 |
33-430 | Polyéthylène |
279.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11768879
|
DWK Life Sciences
240281 |
38-430 | Caoutchouc |
388.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12664803
|
DWK Life Sciences
240081 |
38-430 | Polyéthylène |
322.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Bouchons phénoliques noirs filetés
- PE basse densité (non autoclavable), revêtement de caoutchouc (autoclavable)
Spécification
Noir | |
200/boîte | |
Flacon de culture |