Learn More
DWK Life Sciences Flacons en PEBD à col étroit Wheaton™
Code produit. 12472581 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
Conditionnement:
72 pièces
Code produit. 12472581
Marque: DWK Life Sciences 221163
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le PE haute densité permet de protéger les échantillons sensibles à la lumière et offre une bonne résistance chimique. Les flacons à col étroit sont idéaux pour les liquides. Disponibles avec un bouchon à vis en PP blanc pré-fixé et un revêtement en mousse de PE
  • PE haute densité, couleur blanche
  • Le PEHD blanc protège les échantillons sensibles à la lumière
  • Bonne résistance chimique
  • Col étroit, idéal pour les liquides
  • Bouchon à vis en PP blanc pré-fixé avec revêtement en PE expansé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 mL
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) 1,06 in
Matériau HDPE
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 20-410
Certifications/Conformité ISO 9001
Hauteur (métrique) 78 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Hauteur (impériale) 3,07 in
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-410 mm
Diamètre (métrique) 27 mm
Type de bouchon Bouchon à vis