Learn More
DWK Life Sciences Flacons de type cylindrique en PEHD naturel Wheaton™ avec bouchons à revêtement en mousse de PE
Code produit. 11571165 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
Conditionnement:
72 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
11571165 30 mL 72 pièces
12442581 60 mL 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11571165 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 221153
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Leur bonne résistance chimique et leur col étroit rendent ces flacons parfaits pour les liquides
  • Bouchon à vis en PP blanc pré-fixé avec revêtement en PE expansé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 mL
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 1,06 in
Matériau HDPE
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 20-410
Certifications/Conformité ISO 9001
Hauteur (métrique) 78 mm
Type de produit Flacon de type cylindrique
Hauteur (impériale) 3,07 in
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polyéthylène
Taille du bouchon 20-410 mm
Diamètre (métrique) 27 mm
Type de bouchon Bouchon à vis