Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis avec opercule Wheaton™ avec revêtement en silicone
Code produit. p-4450881 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
13-425
15-425
Couleur:
Blanc
Noir
Nbre par carton:
1 000/boîte.
250/boîte
250/boîte.
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
Code produit. 12613375
Marque: DWK Life Sciences W242710
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons à vis avec opercule sont dotés d’un revêtement en silicone revêtu de PTFE collé qui permet d’accéder à une seringue.
  • Peut supporter l’autoclavage et la stérilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Matériau Phénolique
Nbre par carton 250/boîte
Finition de col 13-425
Certifications/Conformité ISO 9001
Type de produit Bouchon à vis avec opercule
À utiliser avec (équipement) Bouteille ou flacon en verre
Joint de fermeture PTFE / silicone