Learn More
DWK Life Sciences Tubulure en silicone durci au peroxyde Wheaton™ pour usage général en laboratoire
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
3 mm
6 mm
8 mm
Longueur totale (métrique):
150 cm
760 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 31/100 po |
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Matériau | Silicone |
| Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 760 cm |
| Épaisseur (impériale) | 0,09 in |
| Épaisseur (métrique) | 2,3 mm |
| À utiliser avec (application) | Pompe péristaltique |
| Type de produit | de dia. int. |