Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à clipser en PE Wheaton™
Code produit. 10261292 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacons d’échantillonnage à bouchon à clipser
Flacon EZ
Diamètre (métrique) interne:
11mm
22 mm
30 mm
34 mm
45 mm
Nbre par carton:
1 000/boîte.
200/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
Code produit. 10261292
Marque: DWK Life Sciences 242612
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Toutes les tailles comportent des languettes pour un retrait facile
Pour utilisation avec flacons d’échantillons avec bouchon à clipser.
  • PE basse densité naturel
  • Bouchon à clipser
  • Couleur : naturel
  • Sans revêtement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 22 mm
Couleur Naturel
Matériau PEBD
Nbre par carton 200/boîte
Certifications/Conformité ISO 9001
À utiliser avec (équipement) Flacons d’échantillonnage à bouchon à clipser