Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à clipser en PE Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacons d’échantillonnage à bouchon à clipser
Flacon EZ
Diamètre (métrique) interne:
11mm
22 mm
30 mm
34 mm
45 mm
Nbre par carton:
1 000/boîte.
200/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
Description
Pour utilisation avec flacons d’échantillons avec bouchon à clipser.
- PE basse densité naturel
- Bouchon à clipser
- Couleur : naturel
- Sans revêtement
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 45 mm |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PEBD |
| Nbre par carton | 200/boîte |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons d’échantillonnage à bouchon à clipser |