Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes Wheaton™ en PP - jaune
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon compte-gouttes
Flacon compte-gouttes en plastique
Finition de col:
13-425
15-415
20-410
8-425
Nbre par carton:
100/boîte
1 000/boîte.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
- Conditionnés en boîte de 100 ou 1000
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Matériau | En PP |
| Nbre par carton | 1 000/boîte. |
| Finition de col | 13-425 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Type de produit | Bouchon en PP |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon compte-gouttes en plastique |