Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem pour tissus Wheaton™
Code produit. 10373143 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
1,85 oz., 55 ml
Matériau:
Verre avec revêtement en plastique
Verre borosilicaté
Longueur (métrique):
203mm
203 mm
219mm
219 mm
266mm
266 mm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10373143
Marque: DWK Life Sciences 358034
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optez pour des broyeurs avec ou sans revêtement de sécurité en plastique
  • En verre borosilicaté Wheaton-33™ à faible taux d’extraction
  • Pièces interchangeables
  • La tige en acier inox peut être insérée dans un agitateur vertical électrique
  • La partie inférieure du pilon en PTFE s’adapte exactement au fond du tube ; espace de broyage entre le pilon et le tube d’environ 0,1 à 0,15 mm
  • Le revêtement en plastique transparent sur les broyeurs de tissus Safe-Grind™ protège le mortier contre les rayures, offre une meilleure préhension et contient un homogénat en cas de rupture du tube
  • Autoclavables
Informations sur la commande
Dimensions de la tige, 1/4 po de diamètre (6 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dégagement (impériale) 0,004 à 0,006 in
Dégagement (métrique) de 0,1 à 0,15mm
Autoclavable Oui
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,25 in
Diamètre (métrique) de l’arbre 6,3mm
Capacité (impériale) 0,16 oz.
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Broyeur pour tissus
À utiliser avec (application) Préparation d’homogénats tissulaires
Longueur (impériale) 8,62 in
Longueur (métrique) 219mm
Longueur (impériale) du tube 2,59 in
Longueur (métrique) du tube 66 mm
Diamètre du tube (impériale) extérieur 0,51 in
Diamètre du tube (métrique) à l’extérieur 13mm
Capacité 0,16 oz., 5 ml
Matériau du pilon PTFE