Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem pour tissus Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité:
0,06 oz., 2 ml
0,16 oz., 5 ml
0,33 oz., 10 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
1,85 oz., 55 ml
Matériau:
Verre avec revêtement en plastique
Verre borosilicaté
Longueur (métrique):
203mm
203 mm
219mm
219 mm
266mm
266 mm
Conditionnement:
2 pièces
Description
Optez pour des broyeurs avec ou sans revêtement de sécurité en plastique
- En verre borosilicaté Wheaton-33™ à faible taux d’extraction
- Pièces interchangeables
- La tige en acier inox peut être insérée dans un agitateur vertical électrique
- La partie inférieure du pilon en PTFE s’adapte exactement au fond du tube ; espace de broyage entre le pilon et le tube d’environ 0,1 à 0,15 mm
- Le revêtement en plastique transparent sur les broyeurs de tissus Safe-Grind™ protège le mortier contre les rayures, offre une meilleure préhension et contient un homogénat en cas de rupture du tube
- Autoclavables
Informations sur la commande
Dimensions de la tige, 1/4 po de diamètre (6 mm)
Spécification
Spécification
| Dégagement (impériale) | 0,004 à 0,006 in |
| Dégagement (métrique) | de 0,1 à 0,15mm |
| Autoclavable | Oui |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,25 in |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 6,3mm |
| Capacité (impériale) | 0,06 oz. |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Matériau | Verre avec revêtement en plastique |
| Type de produit | Broyeur pour tissus |
| À utiliser avec (application) | Préparation d’homogénats tissulaires |
| Afficher plus |