Learn More
DWK Life Sciences Embouts d’administration en PP Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2 x 3 mm
6 mm
8 mm
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Le poids en verre est utilisé pour fixer la tubulure lors du prélèvement dans un récipient.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Pompes péristaltiques Wheaton, pompes de distribution et tubulure |
| Type de produit | Buse d’administration |