Learn More
DWK Life Sciences™ Ampoules transparentes prélimée Gold-Band™ Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1mL
2mL
5mL
10 ml
20mL
Diamètre (impériale) externe:
0,41 in
0,47 in
0,64 in
0,74 in
0,88 in
Hauteur (impériale):
2,63 in
2,95 in
3,3 in
4,21 in
5,11 in
Conditionnement:
144 pièces
Description
Prélimée pour éliminer la nécessité de dépôt
- Verre borosilicaté à faible taux d’extraction
- La fonction Gold-Band indique le prélimage
- Les tiges peuvent être scellées par traction ou par pointe
Compliance
Conformité aux normes USP type 1 et ASTM™ type I, classe A
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Ampoule autocassable |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 1,9cm |
| Diamètre (impériale) externe | 0,74 in |
| Hauteur (métrique) | 10,7cm |
| Hauteur (impériale) | 4,21 in |
| Certifications/Conformité | USP type 1, ASTM type I, classe A |