Learn More
DWK Life Sciences Flacons à vis à bouchon vissé à ouverture standard Wheaton™ de 12 x 32 mm avec bouchon à vis 8-425
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent et ambré
- Inserts à volume limité
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 1,8 mL |
| Hauteur (impériale) | 1,25 in |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |
| Quantité | 1000/boîte |
| Taille du bouchon | 8-425 |