Learn More
DWK Life Sciences Tubes en C de culture avec bouchons Wheaton™
Code produit. 12471501 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 mL
27 mL
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
16 mm
20 mm
Diamètre du filetage:
15-415
18-415
Conditionnement:
144 pièces
Code produit. 12471501
Marque: DWK Life Sciences 358607
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tube de culture à utiliser avec des cultures inclinées, avec agitateurs et à rouleaux
  • Autoclavable et réutilisable
  • Conception à fond rond avec bouchon à vis
  • Fabriqué en verre borosilicaté conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM type I, classe A, USP type I
Couleur Blanc
Capacité (métrique) 14 mL
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Non
À utiliser avec Pour les cultures inclinées ou avec agitateurs
Comprend Bouchon
Matériau de revêtement Caoutchouc butadiène-styrène
Diamètre du filetage 15-415
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis