Learn More
DWK Life Sciences Septa pour joints en aluminium non revêtus Wheaton™
Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
30 mm
Diamètre (impériale):
0,5 in
0,7 in
1,1 in
Couleur:
Gris
Rouge
Matériau:
Butyle avec face en PTFE
Silicone
Silicone avec face en PTFE
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
1000 pièces
Description
Septum pour capsule ouverte
• Silicone, silicone gainé PTFE ou caoutchouc gainé PTFE
• Septum caoutchouc/PTFE
• Silicone, silicone gainé PTFE ou caoutchouc gainé PTFE
• Septum caoutchouc/PTFE
Specifications
Specifications
| Couleur | Gris |
| Diamètre (impériale) | 0,5 in |
| Matériau | Silicone avec face en PTFE |
| Quantité | 1/boîte |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les joints en aluminium non revêtus |
| Taille du bouchon | 13 mm |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction