Learn More
DWK Life Sciences Bouteilles et flacons à sérum Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
Description
Ces flacons présentent une paroi extrêmement solide et des tolérances thermique et chimique supérieures.
Idéal pour le stockage d’échantillons à long et à court terme et les récipients pour vaccins / médicaments injectables.
- Le verre borosilicaté transparent est conforme aux normes USP type 1
- Le verre borosilicaté ambré est conforme aux normes USP type 1
- Les modules conditionné sous film plastique thermorétracté réduisent le risque de casse
Compliance
Répond aux exigences de la classe A de la Pharmacopée américaine pour le verre de type I.
Spécification
Spécification
| Capacité | 0,1 oz., 2 ml |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Capacité (impériale) | 0,1 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 0,61 in |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 36 mm |
| Hauteur (impériale) | 1,41 in |
| Diamètre (métrique) | 15,6 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction