Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ Shorty Vials™ dans Lab File™ : sans bouchons
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
4 ml
6 ml
Diamètre (métrique) externe:
15 mm
19 mm
Conditionnement:
200 pièces
Description
Livraison dans des plateaux compartimentés Lab File pratiques
Offrant une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté
- Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
- Les flacons courts présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un volume mort moindre
- Bouchons vendus séparément
- Les flacons et bouchons sont autoclavables
- Les articles sélectionnés s’adaptent à M-T Vial File™ : plateaux en polystyrène avec des compartiments qui permettent d’inventorier facilement des échantillons ou de stocker des flacons vides
Flacons transparents
- Fabriqués à partir de verre borosilicaté à faible taux d’extraction pour offrir une résistance chimique supérieure
- Conformes aux exigences USP de type I et ASTM E 438 de type I, classe A.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 19 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) |
| Volume (métrique) | 4 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour utilisations allant du stockage d‘échantillons à la cryodessiccation |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 1,08 dr. |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) | 43 mm |
| Afficher plus |