Learn More
DWK Life Sciences Cuves de coloration et accessoires Wheaton™
Code produit. p-89315 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Type:
Agrippe-lames
Cuve à coloration de Coplin
Nombre de lames:
5
5 lames à la verticale ou 10 lames dos à dos
Matériau:
Polypropylène
Verre sodocalcique
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
Code produit. 10492172
Marque: DWK Life Sciences 900575
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cuves de coloration et accessoires
Cuve de coloration de Coplin :
  • En verre sodocalcique
  • Capacité de 60 ml
Agrippe-lames en polypropylène :
  • Permet un transfert facile et sûr de cinq lames
  • S’adapte aux cuves de coloration Wheaton Coplin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Type Agrippe-lames
À utiliser avec (application) Coloration
À utiliser avec (équipement) Cuve de coloration de Wheaton Coplin
Nombre de lames 5