Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchon à manchon
Fermeture hermétique
261.00€ - 855.00€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Couleur | Rouge |
Matériau | Caoutchouc |
Type de produit | Bouchon à manchon |
À utiliser avec (application) | Applications de plusieurs perforations |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11798919
|
DWK Life Sciences
224100-060 |
Rouge | Caoutchouc | Compatible avec un diamètre interne de 0,7 cm et un diamètre externe de 1,3 cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum |
635.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11718929
|
DWK Life Sciences
224100-020 |
Rouge | Caoutchouc | Compatible avec un diamètre interne de 0,5 cm et un diamètre externe de 1,1 cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum |
261.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12442641
|
DWK Life Sciences
224100-320 |
Rouge | Caoutchouc | Compatible avec un diamètre interne de 1,5cm et un diamètre externe de 3cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum |
855.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11708929
|
DWK Life Sciences
224100-161 |
Rouge | Caoutchouc | Compatible avec un diamètre interne de 1,3 cm et un diamètre externe de 2 cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum |
550.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium
- Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
Spécification
Oui | |
Caoutchouc | |
Applications de plusieurs perforations |
Rouge | |
Bouchon à manchon | |
Duromètre 40 |