Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchons à 2 pieds
Code produit. p-7122717 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Type de produit:
Bouchon de lyophilisation à 2 pattes ; caoutchouc butyle
Bouchon de lyophilisation à 2 pattes ; mélange chlorobutyle-isoprène
Type de bouchon droit ; caoutchouc
Matériau:
Caoutchouc
Caoutchouc butyl
Mélange chlorobutyle-isoprène
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10452242
Marque: DWK Life Sciences 224100192
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fermeture hermétique
  • Les bouchons à col droit de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium (06-406-11B)
  • Les bouchons à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation (06-447E, 06-451-56)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Diamètre (métrique) 20 mm
À utiliser avec (application) Lyophilisation
À utiliser avec (équipement) Compatible avec un diamètre interne de 13 mm et un diamètre externe de 20 mm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum
Dureté Duromètre 50
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Diameter (Metric) Bottom 13 mm
Matériau Mélange chlorobutyle-isoprène
Type de produit Bouchon de lyophilisation à 2 pattes ; mélange chlorobutyle-isoprène