Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en caoutchouc à col droit Wheaton™
Code produit. 12432631 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Gris
Rouge
Diamètre (métrique) externe:
13 mm
20 mm
Matériau:
Caoutchouc
Chlorobutyle isoprène
FEP
Type de produit:
Bouchon col droit
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 12432631
Marque: DWK Life Sciences 224100170
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assurent une étanchéité maximale pour les flacons dotés de finitions en verre à paroi droite. Les bouchons en caoutchouc à col droit Wheaton™ sont fabriqués à partir de matières premières de la plus haute qualité.
  • Autoclavables
  • Disponibles en plusieurs tailles / couleurs
  • Conçus pour offrir une stabilité dimensionnelle exceptionnelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Ampoules Vacule
Couleur Rouge
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Caoutchouc
Type de produit Bouchon col droit