Learn More
DWK Life Sciences Bouchons ultra purs à col droit Wheaton™
Code produit. 11778949 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
7 mm
13 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11778949
Marque: DWK Life Sciences W224100400
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une pureté chimique extrêmement élevée et une faible perméabilité aux gaz. Les bouchons ultra purs à col droit Wheaton™ sont fabriqués à partir d’une formule de bromobutyl ultra pure.
  • Autoclavables
  • Faible taux de matières extractibles
  • Conformes aux pharmacopées américaine, européenne et japonaise
  • Exempts de latex, nitrosamine et 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazole)
  • Compatibles avec des applications telles que l’eau pour injection (EPI) dans lesquelles le caoutchouc peut entraîner des problèmes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Lyophilisation
Dureté 47 Shore A
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Diameter (Metric) Bottom 7 mm
Diamètre (métrique) supérieur 13 mm
Matériau Caoutchouc de bromobutyle
Type de produit Bouchon ultra pur à col droit de 13 mm