Learn More
DWK Life Sciences Broyeur Tenbroeck pour tissus Wheaton™
Code produit. 10698643 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité:
0,03 oz., 1 ml
0,06 oz., 2 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
Longueur (impériale):
5,51 in
7,4 in
9,8 in
12,5 in
Longueur (impériale) du tube:
1,8 in
1,9 in
3,2 in
3,7 in
5,5 in
Diamètre du tube (impériale) extérieur:
0,43 in
0,62 in
0,86 in
1,25 in
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10698643
Marque: DWK Life Sciences 357428
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec grand réservoir et bec verseur
  • Fabriqué avec précision en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton-33™
  • Peut être utilisé à la main ou avec un moteur à vitesse lente
  • La poignée creuse permet d’ajouter de la glace pour réduire la hausse de la température
  • L’espace de broyage entre le pilon et le tube est d’environ 0,12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 1,35 oz.
Capacité (métrique) 40 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Broyeur pour tissus Tenbroeck
Longueur (impériale) 12,5 in
Longueur (métrique) 320 mm
Longueur (impériale) du tube 5,5 in
Longueur (métrique) du tube 140mm
Diamètre du tube (impériale) extérieur 1,25 in
Diamètre du tube (métrique) à l’extérieur 32 mm
Capacité 1,35 oz., 40 ml