Learn More
DWK Life Sciences Kits de tubulures Wheaton™ (pour usage pharmaceutique et en laboratoire)
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6,35 mm
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
2,3 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
Includes
Les kits comprennent un poids et une buse de distribution en polypropylène
À utiliser avec la tête de pompe Wheaton standard de 2,3 mm et la tête de pompe de 1,6 mm en option
- Autoclavable, stérilisable par irradiation
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP classe VI |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,25 in |
| Diamètre (métrique) interne | 6,35 mm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Longueur totale (impériale) | 5 ft |
| Longueur totale (métrique) | 150 cm |
| Épaisseur (impériale) | 0,06 in |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| À utiliser avec | Tête de pompe Wheaton Standard de 2,3 mm et tête de pompe de 1,6 mm en option |
| Afficher plus |