Learn More
DWK Life Sciences Joints à capsule centrale détachable en aluminium sans revêtement Wheaton™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10086701 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Rouge
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10086701
Marque: DWK Life Sciences 22418306
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Expose la partie supérieure du bouchon en caoutchouc à la seringue lorsque la capsule est ouverte ou retirée
  • Dia. ext. disponibles : 13 ou 20 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Matériau Aluminium
Quantité 1000/carton
Type Capsule détachable
Taille du bouchon 20 mm