Learn More
DWK Life Sciences Joints déchirables en aluminium sans revêtement Wheaton™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10154222 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
30 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10154222
Marque: DWK Life Sciences 22419201
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le joint déchirable peut être retiré complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon
  • Aluminium
  • Non revêtus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Matériau Aluminium
Quantité 1000/carton
Type déchirables
Taille du bouchon 13 mm