Learn More
DWK Life Sciences Flacon Wheaton™ V Vial™ avec bouchon à vis à dessus solide, transparent
Product Code. 11714239 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Volume (métrique):
0,3 ml
0.3 ml
1 ml
2.0 ml
2 ml
3 ml
5,0 ml
5 ml
10 ml
Hauteur (métrique):
35 mm
35 mm
44 mm
44 mm
50 mm
61 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Graduée:
Non
Oui
Taille du bouchon:
13-425
15-415
20-400
Unit Size:
12 pièces
6 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11714239
Brand: DWK Life Sciences W986279NG
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de caoutchouc 14B et revêtus de PTFE
Les fonds intérieurs coniques sont conçus pour fournir un drainage descendant total et une récupération maximale du contenu par seringue
Les flacons transparents sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton-33™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau (doublure) PTFE / caoutchouc 14B
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles)
Volume (métrique) 5 ml
À utiliser avec (application) Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l‘emballage et l‘expédition
Graduée Oui
Modèle V conique
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 1,4 dr.
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 65 mm
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
Taille du bouchon 20-400