Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Vacule™ avec bouchon à vis
Code produit. 10608784 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
Hauteur (métrique):
45 mm
60 mm
Volume (impérial):
1,4 dr.
2,7 dr.
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 10608784
Marque: DWK Life Sciences 651907
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchon noir solide sans revêtement qui maintient le bouchon en place
  • Verre borosilicaté Wheaton-33™
Informations sur la commande
Accepte les bouchons 06-406-11B et 06-406-12 pour les applications de lyophilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 22 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 10 ml
À utiliser avec (application) Pour applications de lyophilisation
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 2,7 dr.
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 60 mm
Certifications/Conformité ASTM type I, classe A, USP type I