Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP blanc avec joints expansé en polyvinyle Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
13-425
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
Matériau:
En PP
PP
Verre
Nbre par carton:
144/boîte
48/boîte
72/boîte
Conditionnement:
144 pièces
48 pièces
72 pièces
Description
- Le joint assure une étanchéité parfaite
- Matériau du joint: Mousse de PE
- PP
- Bouchon à vis
- Blanc
Utilisez ces bouchons avec des flacons en verre
Informations sur la commande
Chaque paquet contient 72
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PP |
| Nbre par carton | 72/boîte |
| Finition de col | 43-400 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| À utiliser avec (équipement) | Bouteille ou flacon en verre |
| Joint de fermeture | Mousse de polyéthylène |