Learn More
DWK Life Sciences Bouchons avec opercule en PP blancs Wheaton™ avec joints en silicone / PTFE pour flacons E-Z Ex-Traction™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
13-425
15-425
22-400
24-400
Nbre par carton:
100/boîte
1000/boîte
250/boîte
500/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
Description
Adaptés au stockage et au confinement de solvants volatils, de composés sensibles ou de produits chimiques corrosifs
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Matériau | En PP |
| Nbre par carton | 250/boîte |
| Nb par paquet | 250/boîte |
| Finition de col | 15-425 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| À utiliser avec (équipement) | Bouteille ou flacon en verre |
| Joint de fermeture | PTFE / silicone |
| Autoclavable | Autoclavable |