Learn More
Whirl-Pak™ Racks de transport Whirl-Pak™
Code produit. p-32439 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Click to view available options
Array:
2 x 3
Dimensions (L x l x H):
23,5 x 35 x 11,4 cm (9,25 x 13,75 x 4,5 po.)
Code produit. 11756965
Marque: Whirl-Pak™ B01048WA
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour le transport et l’utilisation de sacs remplis d’échantillons dans les laboratoires
Pour le transport et l’utilisation de sacs remplis d’échantillons dans les laboratoires
  • Les racks faits de fils métalliques enduits peuvent accueillir de nombreux matériaux de laboratoire
  • Le rack à grille double avec seconde barre horizontale sous la barre supérieure empêche les sacs de glisser latéralement
  • Le 01-812-5G peut être utilisé pour l’incubation de plaques en le tournant sur le côté
  • Autoclavables
Spécification
Type de produit Rack de transport
Array 2 x 3
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Sachets (6)
Matériau Fil métallique enduit
Positions 6
Forme Rectangular
Étagères None
Empilables Yes, When Empty
Stérilité Non-sterile
Quantité 1 Ea.
Dimensions (L x l x H) 23,5 x 35 x 11,4 cm (9,25 x 13,75 x 4,5 po.)
Longueur (métrique) 23,5 cm
Longueur (impériale) 9,25 in
Largeur (métrique) 35 cm
Largeur (impériale) 13,75 in
Hauteur (métrique) 11,4 cm
Hauteur (impériale) 4,5 in