Learn More
Whirl-Pak™ Sachets en PE Whirl-Pak™ Thio-Bag™ pour l’échantillonnage de l’eau chlorée
GREENER_CHOICE
Code produit. 11740334 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Click to view available options
Épaisseur (impériale):
2,25 mil
2,5 mil
Longueur (impériale):
7 in
9 in
Capacité (impériale):
4 oz.
18 oz.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 11740334
Marque: Whirl-Pak™ B01254WA
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour l’échantillonnage de l’eau potable, de l’eau de piscine, des effluents et des déchets industriels
Thio bag with write-on strip contains 10 mg of active sodium thiosulfate to neutralize chlorine in water samples.
Sachets stériles incassables pour le prélèvement et la déchloration d’échantillons d’eau et d’eaux usées en vue d’un examen bactériologique conforme aux exigences de l’EPA et de l’APHA.
  • Économiques et faciles à éliminer
  • Le sachet de 4 oz. (118 ml) contient une pilule non toxique et non nutritive imprégnée de thiosulfate de sodium 10 mg et contient 100 ml de ligne de remplissage
  • Le sachet de 18 oz. (532 ml) contient 25 mg de thiosulfate de sodium et 300 ml de ligne de remplissage
Spécification
Description Whirl-Pak Thio-Bags standards
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 18 oz.
Capacité (métrique) 532 mL
Type de bouchon Rouleau et fil
Couleur Clear
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Échantillonnage de l’eau chlorée
Comprend Contient une pilule de 25 mg de thiosulfate de sodium.
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 0,064 mm
Volume plein 18 oz.
Sans latex Oui
Nb par paquet 100/Pk.
Conditionnement externe Cardboard
Conditionnement interne protecteur Plastic
Quantité 100/boîte
Méthode de stérilisation Ethylene Oxide Gas
Plage de températures (impériale) -320°F to +180°F
Plage de températures (métrique) 82°C
Épaisseur (impériale) 2,5 mil
Dimensions (L x l) 23 x 11,5 cm (9 x 4,5 po)
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 4,5 in
Largeur (métrique) 11,5 cm
Type de produit Liquid Sample Bag