Learn More
Whirl-Pak™ Sachets en PE Whirl-Pak™ Thio-Bag™ pour l’échantillonnage de l’eau chlorée
Tous les produits Whirl-Pak Produits
Description
Thio bag with write-on strip contains 10 mg of active sodium thiosulfate to neutralize chlorine in water samples.
Sachets stériles incassables pour le prélèvement et la déchloration d’échantillons d’eau et d’eaux usées en vue d’un examen bactériologique conforme aux exigences de l’EPA et de l’APHA.
- Économiques et faciles à éliminer
- Le sachet de 4 oz. (118 ml) contient une pilule non toxique et non nutritive imprégnée de thiosulfate de sodium 10 mg et contient 100 ml de ligne de remplissage
- Le sachet de 18 oz. (532 ml) contient 25 mg de thiosulfate de sodium et 300 ml de ligne de remplissage
Spécification
Spécification
| Description | Whirl-Pak Thio-Bags standards |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 4 oz. |
| Capacité (métrique) | 118 mL |
| Type de bouchon | Rouleau et fil |
| Couleur | Clear |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage de l’eau chlorée |
| Comprend | Contient une pilule de 25 mg de thiosulfate de sodium. |
| Matériau | Polyéthylène |
| Afficher plus |