Learn More
Whirl-Pak™ Sachet pour échantillons de thio à maintien vertical et à écriture immédiate Whirl-Pak™
Tous les produits Whirl-Pak Produits
Click to view available options
Épaisseur (impériale):
2,5 mil
3 mil
Longueur (impériale):
7,25 in
9 in
Capacité (impériale):
4 oz.
10 oz.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
Le sachet tient complètement tout seul et contient 10 mg de thiosulfate de sodium actif pour neutraliser le chlore dans les échantillons d’eau.
- Un gousset spécial situé sur le fond du sachet s’aplatit lorsque de l’eau est mise dans le sachet, ce qui lui permet de tenir complètement tout seul.
- Aucun rack ou autre support n’est nécessaire pour maintenir le sachet à la verticale.
- Oubliez le lavage et la stérilisation des flacons en verre et l’élimination des flacons coûteux.
- Stériles et incassables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 10 oz. |
| Capacité (métrique) | 300 ml |
| Type de bouchon | Rouleau et fil |
| Couleur | Clear |
| Jetable | Single-use |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| Épaisseur (métrique) | 0,076 mm |
| Volume plein | 10 oz. |
| Afficher plus |