Learn More
Schmidlin™ Whisper-0 Nitrogen Generator
Click to view available options
Débit:
120°ml/min.
40°ml/min.
80 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Descrizione
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Flow rate at 8 barg (116 psig)
- Purity: LC/MS grade
- Proprietary membrane technology
- No noise, no moving parts and no electricity
- Ideal for all LC/MS applications
Specifica
Specifica
| Profondeur (métrique) | 30 cm |
| Débit | 80 ml/min |
| Hauteur (métrique) | 130 cm |
| Température ambiante max. de fonctionnement | 35°C |
| Pression de sortie | 7 bar |
| Largeur (impériale) | 18.9 in. |
| Largeur (métrique) | 48 cm |
| Raccordements | Inlet: 3/8 in., Outlet: 1/4 in. |
| Pureté de l’azote | >97% at 80 L/min., >98% at 50 L/min. |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto